Läs mer
2,6-Dichlorobenzamide-3,4,5-d3, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,6-Dichlorobenzamide-3,4,5-d3 |
| CAS | 1219804-28-0 |
| Molekylformel | C7 D3 H2 Cl2 N O |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | 2,6-Dichlorobenzamide D3 (2,6-Dichlorophenyl D3) |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H5Cl2NO/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3 H,(H2,10,11)/i1D,2 D,3 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c(Cl)c(C(=O)N)c(Cl)c1[2 H] |
| IUPAC-namn | 2,6-dichloro-3,4,5-trideuteriobenzamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 193.045 |
| Formel vikt | 191.994 g/mol |
| Visa mer |