Läs mer
2,6-diklorbensamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10061870 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10061870 25 g Glasflaska 25g
10562181 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10061870 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 161690250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2008-58-4 | C7H5Cl2NO | 190.03 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2008-58-4
Molekylformel C7H5Cl2NO
Molekylvikt (g/mol) 190.03
MDL-nummer MFCD00007975
InChI-nyckel JHSPCUHPSIUQRB-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzamide, 2,6-dichloro, 2,6-bam, unii-e9jwf529eb, 2,6-dichlorobenzoic acid amide, bam, e9jwf529eb, benzamide,6-dichloro, dsstox_cid_2170, acmc-209f5j, dsstox_rid_76511
PubChem CID 16183
ChEBI CHEBI:28435
IUPAC-namn 2,6-diklorbensamid
LEDER C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C(=O)N)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 6-Dichlorobenzamide
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 196.0°C to 201.0°C
Färg Brun-grå till vit
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel Cl2C6H3CONH2
Kvantitet 25 g
Beilstein 09, I, 141
Formel vikt 190.03
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.