Läs mer
2,6-diklorbensen-1-sulfonylklorid,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10581123
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10581123 1 g 1g
10059551 10 g 10g
10367404 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10581123 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. TL00344DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
Add to basket
Chemical Identifiers
CAS 6579-54-0
Molekylformel C6H3Cl3O2S
Molekylvikt (g/mol) 245.498
MDL-nummer MFCD00052311
InChI-nyckel WGGKQIKICKLWGN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichlorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2,6-dichlorobenzenesulfonylchloride, 2,6-dichlorophenylsulfonyl chloride, 2,6-dichlorobenzenesulphonyl chloride, unii-8523kf52zn, benzenesulfonyl chloride, 2,6-dichloro, 2,6-dichloro-benzenesulfonyl chloride, 2,6-dichlorobenzene sulfonyl chloride, pubchem5117, acmc-209ns8
PubChem CID 522183
IUPAC-namn 2,6-diklorbensensulfonylklorid
LEDER C1=CC(=C(C(=C1)Cl)S(=O)(=O)Cl)Cl
Specifications
Kemiskt namn eller material 2, 6-Dichlorobenzene-1-sulfonyl chloride
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel Cl2C6H3SO2Cl
Kvantitet 1 g
Formel vikt 245.51
Procent renhet 95%