missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,6-Dichlorobenzeneacetic Acid 1-Methylethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,6-Dichlorobenzeneacetic Acid 1-Methylethyl Ester |
| CAS | 1470584-30-5 |
| Molekylformel | C11H12Cl2O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Isopropyl 2,6-Dichlorophenylacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12Cl2O2/c1-7(2)15-11(14)6-8-9(12)4-3-5-10(8)13/h3-5,7H,6H2,1-2H3 |
| LEDER | CC(C)OC(=O)Cc1c(Cl)cccc1Cl |
| IUPAC-namn | propan-2-yl 2-(2,6-dichlorophenyl)acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 247.12 |
| Formel vikt | 246.0214 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?