Läs mer
2,6-Dichlorobenzeneboronic acid, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11486870
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11486870 1 g 1g
15439109 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11486870 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19816.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 73852-17-2 | Molecular Formula: C6H5BCl2O2 | Molecular Weight: 190.81 g/mol
Reagens som används för palladiumkatalyserade stille och suzuki-miyaura korskopplingar, palladium (pd)-katalyserade reaktioner. Reagens som används vid framställning av vanliga byggstenar för läkemedel och jordbrukskemikalier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Reagens som används för palladiumkatalyserade stille och suzuki-miyaura korskopplingar, palladium (pd)-katalyserade reaktioner. Reagens som används vid framställning av vanliga byggstenar för läkemedel och jordbrukskemikalier.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 73852-17-2
Molekylformel C6H5BCl2O2
Molekylvikt (g/mol) 190.81
MDL-nummer MFCD00064869
InChI-nyckel CXDPUSMFYPQXCV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichlorobenzeneboronic acid, 2,6-dichlorophenyl boronic acid, 2,6-dichlorophenylboronicacid, 2,6-dichlorophenyl boranediol, boronic acid, 2,6-dichlorophenyl, pubchem7938, acmc-1bc3m, ksc489k8l, 2,6-dichloro-phenylboronic acid
PubChem CID 2734332
IUPAC-namn (2,6-diklorfenyl)borsyra
LEDER OB(O)C1=C(Cl)C=CC=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Dichlorobenzeneboronic acid
Smältpunkt 151°C to 152°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 4802506
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 190.82
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.