Läs mer
2,6-Dichlorobenzenesulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11437497
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11437497 1 g 1g
11447497 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11437497 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15615.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Applications
2,6-Dichlorobenzenesulfonyl chloride is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
Solubility
Reacts with water.
Notes
Moisture sensitive. Store in cool dry place in tightly closed container. Store under dry inert gas. Keep away from water/moisture.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6579-54-0
Molekylformel C6H3Cl3O2S
Molekylvikt (g/mol) 245.498
MDL-nummer MFCD00052311
InChI-nyckel WGGKQIKICKLWGN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichlorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2,6-dichlorobenzenesulfonylchloride, 2,6-dichlorophenylsulfonyl chloride, 2,6-dichlorobenzenesulphonyl chloride, unii-8523kf52zn, benzenesulfonyl chloride, 2,6-dichloro, 2,6-dichloro-benzenesulfonyl chloride, 2,6-dichlorobenzene sulfonyl chloride, pubchem5117, acmc-209ns8
PubChem CID 522183
IUPAC-namn 2,6-diklorbensensulfonylklorid
LEDER C1=CC(=C(C(=C1)Cl)S(=O)(=O)Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Dichlorobenzenesulfonyl chloride
Smältpunkt 51°C to 55°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 1531023
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Reacts with water.
Formel vikt 245.51
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,6-Dichlorobenzenesulfonyl chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges)..