Läs mer
2,6-diklorobenzosyra, 97 %
Produktkod. 11438823
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11438823 100 g 100g
11474060 5 g 5g
11428823 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11438823 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10542.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 50-30-6 | C7H4Cl2O2 | 191,01 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50-30-6
Molekylformel C7H4Cl2O2
Molekylvikt (g/mol) 191.01
MDL-nummer MFCD00002418
InChI-nyckel MRUDNSFOFOQZDA-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 2,6-dichloro, 2,6-dichloro-benzoic acid, unii-634ri764qt, 2,6 dichlorobenzoic acid, 2,6-dichlorobenzoicacid, 2,6-dichloro-benzoicacid, ccris 8610, pubchem20028, acmc-1auop, 2.6-dichlorobenzoic acid
PubChem CID 5758
ChEBI CHEBI:48623
IUPAC-namn 2,6-diklorbensoesyra
LEDER OC(=O)C1=C(Cl)C=CC=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Dichlorobenzoic acid
Smältpunkt 141 °C till 145 °C
Kvantitet 100 g
Beilstein 973858
Formel vikt 191.01
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.