Läs mer
2,6-diklorobenzosyra, TRC
Produktkod. 30373910
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30373910 50 g
1 options
Produktkod. 30373910 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD43196050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Dichlorobenzoic acid
CAS 50-30-6
Molekylformel C7 H4 Cl2 O2
Kvantitet 50 g
Synonym 2,6-Dichlorobenzoic acid, NSC 76599
InChI formel InChI=1S/C7H4Cl2O2/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
LEDER OC(=O)c1c(Cl)cccc1Cl
IUPAC-namn 2,6-diklorobenzoesyra
Molekylvikt (g/mol) 191.01
Formel vikt 189.9588