Läs mer
2,6-Dichlorobenzoic-d3 Acid, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,6-Dichlorobenzoic Acid-D3 |
| CAS | 1219805-50-1 |
| Molekylformel | C7 D3 H Cl2 O2 |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | 2,6-Dichlorobenzoic acid-d3, 2,6-Dichlorobenzoic-d3 Acid, 2,6-Dichlorobenzoic-3,4,5-d3 acid, 2,6-Dichlorobenzoic Acid-D3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H4Cl2O2/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3 H,(H,10,11)/i1D,2 D,3 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c(Cl)c(C(=O)O)c(Cl)c1[2 H] |
| IUPAC-namn | 2,6-dichloro-3,4,5-trideuteriobenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 194.03 |
| Formel vikt | 192.9777 g/mol |
| Visa mer |