missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2,6-Dichlorobenzoic-d3 Acid, CDN

Produktkod. 30326589
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 g
0.25 g
Förpackningsstorlek:
0.1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30326589 0.25 g -
30315790 0.1 g 0.1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30326589 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND57070.25G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2,6-Dichlorobenzoic Acid-D3
CAS 1219805-50-1
Molekylformel C7 D3 H Cl2 O2
Kvantitet 0.25 g
Synonym 2,6-Dichlorobenzoic acid-d3, 2,6-Dichlorobenzoic-d3 Acid, 2,6-Dichlorobenzoic-3,4,5-d3 acid, 2,6-Dichlorobenzoic Acid-D3
InChI formel InChI=1 S/C7H4Cl2O2/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3 H,(H,10,11)/i1D,2 D,3 D
LEDER [2 H]c1c([2 H])c(Cl)c(C(=O)O)c(Cl)c1[2 H]
IUPAC-namn 2,6-dichloro-3,4,5-trideuteriobenzoic acid
Molekylvikt (g/mol) 194.03
Formel vikt 192.9777 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.