Läs mer
2,6-diklorobenzonitril, 98 %
Beskrivning
2,6-diklorbensonitril i vilken Q-amino-G-klorbensonitril används som utgångsmaterial. Och det används för syntes av diklofenaknatriumoxacillin och guanabensacetat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
2,6-diklorbensonitril där Q-amino-G-klorbensonitril används som utgångsmaterial. Och det används för syntes av diklofenaknatriumoxacillin och guanabensacetat.
Löslighet Lösligt i vatten (0,018g
/L).
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,6-Dichlorobenzonitrile |
| Smältpunkt | 143 °C till 147 °C |
| Kokpunkt | 270 °C |
| Odör | Aromatisk |
| Kvantitet | 25 g |
| UN-nummer | UN3077 |
| Beilstein | 1909167 |
| Merck Index | 14,3042 |
| Formel vikt | 172.01 |
| Procent renhet | 98% |
Säkerhet och hantering
- 2,6-Dichlorobenzonitrile
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- MIXTURE LIST-Contain: Dichlobenil
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.