Läs mer
2,6-diklorobenzonitril, 98 %
Produktkod. 11427207
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11427207 100 g 100g
11464060 10 g 10g
11417207 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11427207 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14986.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-10-2026
CAS: 1194-65-6 | C7H3Cl2N | 172,008 g/mol
2,6-diklorbensonitril i vilken Q-amino-G-klorbensonitril används som utgångsmaterial. Och det används för syntes av diklofenaknatriumoxacillin och guanabensacetat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2,6-diklorbensonitril där Q-amino-G-klorbensonitril används som utgångsmaterial. Och det används för syntes av diklofenaknatriumoxacillin och guanabensacetat.
Löslighet Lösligt i vatten (0,018g
/L).
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1194-65-6
Molekylformel C7H3Cl2N
Molekylvikt (g/mol) 172.008
MDL-nummer MFCD00001781
InChI-nyckel YOYAIZYFCNQIRF-UHFFFAOYSA-N
Synonym dichlobenil, dichlobanil, casoron, prefix d, benzonitrile, 2,6-dichloro, casaron, du-sprex, decabane, surfassol, casoron 133
PubChem CID 3031
ChEBI CHEBI:943
IUPAC-namn 2,6-diklorbensonitril
LEDER C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C#N)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Dichlorobenzonitrile
Smältpunkt 143 °C till 147 °C
Kokpunkt 270 °C
Odör Aromatisk
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3077
Beilstein 1909167
Merck Index 14,3042
Löslighetsinformation Löslig i vatten (0,018 g/L).
Formel vikt 172.01
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.