Läs mer
2,6-diklorbensotiazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11358325
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11358325 1 g 1g
11368325 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11358325 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10256.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 3622-23-9 | C7H3Cl2NS | 204.068 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3622-23-9
Molekylformel C7H3Cl2NS
Molekylvikt (g/mol) 204.068
MDL-nummer MFCD00044101
InChI-nyckel QDZGJGWDGLHVNK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichlorobenzothiazole, 2,6-dichlorobenzo d thiazole, benzothiazole, 2,6-dichloro, 2,6-dichloro-benzothiazole, 2,6-dichloro benzothiazole, pubchem17324, acmc-1adss, ksc490o9j
PubChem CID 77176
IUPAC-namn 2,6-diklor-1,3-bensotiazol
LEDER C1=CC2=C(C=C1Cl)SC(=N2)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Dichlorobenzothiazole
Smältpunkt 94°C to 98°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 127749
Formel vikt 204.08
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.