Learn More
2,6-diklorobenzoylklorid, 98 %
Code produit 11462607
Modifier l'affichage
Click to view available options
Kvantitet:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Kvantitet Conditionnement
11462607 10 g 10g
11472607 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11462607 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14839.09
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 4659-45-4 | C7H3Cl3O | 209,45 g/mol
2,6-diklorbensoylklorid fungerar som en viktig mellanprodukt i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen. Det används i substrataktivitetsscreeningsmetoden för snabb utveckling av nya substrat och deras omvandling till icke-peptidiska hämmare av Cys- och Ser-proteaser. Det används också vid framställning av 1-acyliridoler och (-)-aspicilin. Utöver detta genomgår den förestring av (fluoren-9-ylmetoxi)karbonyl (Fmoc)-aminosyror till 4-alkoxibensylalkoholpolystyren.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2,6-Diklorbensoylklorid fungerar som en viktig mellanprodukt i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen. Det används i substrataktivitetsscreeningsmetoden för snabb utveckling av nya substrat och deras omvandling till icke-peptidiska hämmare av Cys- och Ser-proteaser. Det används också vid framställning av 1-acyliridoler och (-)-aspicilin. Utöver detta genomgår den förestring av (fluoren-9-ylmetoxi)karbonyl (Fmoc)-aminosyror till 4-alkoxibensylalkoholpolystyren.
Löslighet
Blandbar med alkohol, eter och aceton. Något blandbar med heptan. Oblandbar med vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med alkoholer, oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4659-45-4
Molekylformel C7H3Cl3O
Molekylvikt (g/mol) 209.45
MDL-nummer MFCD00000662
InChI-nyckel JBLIDPPHFGWTKU-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoyl chloride, 2,6-dichloro, 2,6-dichlorobenzoylchloride, unii-394f6s81wy, 2,6-dichloro-benzoyl chloride, ccris 8617, pubchem18674, acmc-209k7i, 2.6-dichlorobenzoylchloride, dsstox_cid_12891, dsstox_rid_79043
PubChem CID 78392
IUPAC-namn 2,6-diklorbensoylklorid
LEDER C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C(=O)Cl)Cl
Spécification
Kemiskt namn eller material 2,6-Dichlorobenzoyl chloride
Smältpunkt 15 °C till 18 °C
Densitet 1.463
Kokpunkt 130 °C till 132 °C (15 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.56
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 639531
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Blandbart med alkohol, eter och aceton. Lite blandbar med heptan. Oblandbar med vatten.
Formel vikt 209.46
Procent renhet 98%
Afficher plus Afficher moins
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.