Läs mer
2,6-Dichlorobenzoyl chloride, 98%
Produktkod. 11472607
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11472607 50 g 50g
11462607 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11472607 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14839.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4659-45-4 | C7H3Cl3O | 209.45 g/mol
2,6-diklorbensoylklorid fungerar som en viktig mellanprodukt i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen. Det används i substrataktivitetsscreeningsmetoden för snabb utveckling av nya substrat och deras omvandling till icke-peptidiska hämmare av Cys- och Ser-proteaser. Det används också vid framställning av 1-acyliridoler och (-)-aspicilin. Utöver detta genomgår den förestring av (fluoren-9-ylmetoxi)karbonyl (Fmoc)-aminosyror till 4-alkoxibensylalkoholpolystyren.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2,6-Diklorbensoylklorid fungerar som en viktig mellanprodukt i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen. Det används i substrataktivitetsscreeningsmetoden för snabb utveckling av nya substrat och deras omvandling till icke-peptidiska hämmare av Cys- och Ser-proteaser. Det används också vid framställning av 1-acyliridoler och (-)-aspicilin. Utöver detta genomgår den förestring av (fluoren-9-ylmetoxi)karbonyl (Fmoc)-aminosyror till 4-alkoxibensylalkoholpolystyren.
Löslighet
Blandbar med alkohol, eter och aceton. Något blandbar med heptan. Oblandbar med vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med alkoholer, oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4659-45-4
Molekylformel C7H3Cl3O
Molekylvikt (g/mol) 209.45
MDL-nummer MFCD00000662
InChI-nyckel JBLIDPPHFGWTKU-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoyl chloride, 2,6-dichloro, 2,6-dichlorobenzoylchloride, unii-394f6s81wy, 2,6-dichloro-benzoyl chloride, ccris 8617, pubchem18674, acmc-209k7i, 2.6-dichlorobenzoylchloride, dsstox_cid_12891, dsstox_rid_79043
PubChem CID 78392
IUPAC-namn 2,6-diklorbensoylklorid
LEDER C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C(=O)Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Dichlorobenzoyl chloride
Smältpunkt 15°C to 18°C
Densitet 1.463
Kokpunkt 130°C to 132°C (15 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.56
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 639531
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Miscible with alcohol,ether and acetone. Slightly miscible with heptane. Immiscible with water.
Formel vikt 209.46
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.