Läs mer
2,6-diklorobenzoylklorid, 98 %
Produktkod. 10216050 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
50 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10216050 10 mL Glasflaska 10ml
10002350 50 mL Glasflaska 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10216050 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 182060100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
CAS: 4659-45-4 | C7H3Cl3O | 209,46 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4659-45-4
Molekylformel C7H3Cl3O
Molekylvikt (g/mol) 209.46
MDL-nummer MFCD00000662
InChI-nyckel JBLIDPPHFGWTKU-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoyl chloride, 2,6-dichloro, 2,6-dichlorobenzoylchloride, unii-394f6s81wy, 2,6-dichloro-benzoyl chloride, ccris 8617, pubchem18674, acmc-209k7i, 2.6-dichlorobenzoylchloride, dsstox_cid_12891, dsstox_rid_79043
PubChem CID 78392
IUPAC-namn 2,6-diklorbensoylklorid
LEDER C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C(=O)Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 6-Dichlorobenzoyl chloride
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 18 °C
Färg Färglös till gul eller rosa
Densitet 1.4500g/mL, 1.45
Kokpunkt 142 °C till 143 °C (21,0 mmHg)
Flampunkt >110 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel Cl2C6H3COCl
Brytningsindex 1,5590 till 1,561
Kvantitet 10 mL
Beilstein 09, 343
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i alkohol, eter och aceton, lätt lösliga i heptan
Formel vikt 209.46
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.