Läs mer
2,6-Dichlorobenzyl bromide, 99+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10776171 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Plastic bottle
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10776171 25 g Plastic bottle 25g
10417540 100 g Plastic bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10776171 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 146130250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20443-98-5
Molekylformel C7H5BrCl2
Molekylvikt (g/mol) 239.92
MDL-nummer MFCD00000577
InChI-nyckel PDFGFQUSSYSWNI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichlorobenzyl bromide, 2-bromomethyl-1,3-dichlorobenzene, alpha-bromo-2,6-dichlorotoluene, 2,6-dichlorobenzylbromide, benzene, 2-bromomethyl-1,3-dichloro, 1-bromomethyl-2,6-dichlorobenzene, .alpha.-bromo-2,6-dichlorotoluene, a-bromo-2,6-dichlorotoluene, 2,6 dichloro benzyl bromide, benzene, 2-bromomethyl-1,3-dichloro-9ci
PubChem CID 30159
IUPAC-namn 2-(bromomethyl)-1,3-dichlorobenzene
LEDER ClC1=CC=CC(Cl)=C1CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 6-Dichlorobenzyl bromide
Namnnotering 99+%
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 54°C to 57°C
Färg Colorless to White
Flampunkt >112°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99+%
Förpackning Plastic bottle
Linjär formel Cl2C6H3CH2Br
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: 1g/10mL methanol
Formel vikt 239.93
Procent renhet 99+%
Fysisk form Crystalline Powder or Crystals
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,6-Dichlorobenzyl bromide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.