Läs mer
2,6-Dichlorobenzylamine, 97+%
Produktkod. 11462290
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11462290 5 g 5g
11452290 1 g 1g
11472290 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11462290 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H29274.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 6575-27-5 | C7H7Cl2N | 176.04 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6575-27-5
Molekylformel C7H7Cl2N
Molekylvikt (g/mol) 176.04
MDL-nummer MFCD00047928
InChI-nyckel VLVLNNQMURDGPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichlorobenzylamine, 2,6-dichlorophenyl methanamine, benzenemethanamine, 2,6-dichloro, 2,6-dichlorophenyl methylamine, 1-2,6-dichlorophenyl methanamine, pubchem15690, 2,6-dichloro-benzylamine, acmc-20ao98, chembl13305, benzenemethanamine,2,6-dichloro
PubChem CID 485432
IUPAC-namn (2,6-diklorfenyl)metanamin
LEDER NCC1=C(Cl)C=CC=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Dichlorobenzylamine
Odör Amine-like
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2735
Formel vikt 176.05
Procent renhet ≥97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.