Läs mer
2,6-Dichlorodiphenylamine, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15472218
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet Packungsgröße
15472218 5 g 5g
15462218 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15472218 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55848.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15307-93-4
Molekylformel C12H9Cl2N
Molekylvikt (g/mol) 238.11
MDL-nummer MFCD00269648
InChI-nyckel HDUUZPLYVVQTKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichlorodiphenylamine, n-phenyl-2,6-dichloroaniline, benzenamine, 2,6-dichloro-n-phenyl, 2,6-dichlorophenyl phenylamine, dichlorophenylaniline, 2,6-dichlorophenylaniline, diphenylamine,2,6-dichloro, n-phenyl 2,6-dichloroaniline, n-2,6-dichlorophenyl aniline, #
PubChem CID 84867
IUPAC-namn 2,6-dichloro-N-phenylaniline
LEDER ClC1=CC=CC(Cl)=C1NC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Kemiskt namn eller material 2,6-Dichlorodiphenylamine
Smältpunkt 50°C to 53°C
Färg Brown
Flampunkt 110°C (230°F)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 238.12
Procent renhet 98%
Fysisk form Solid
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.