Läs mer
2,6-Dichlorodifenylamin, LoGiCal
Produktkod. 30457802
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30457802 10 mg
1 options
Produktkod. 30457802 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0006.15
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Dichlorodiphenylamine
CAS 15307-93-4
Analyt- eller komponentnamn 2,6-Dichlorodiphenylamine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C12 H9 Cl2 N
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 2,6-Dichlorodiphenylamine, Benzenamine, 2,6-dichloro-N-phenyl-, Diphenylamine, 2,6-dichloro- (8CI), N-(2,6-Dichlorophenyl)aniline, N-Phenyl-2,6-dichloroaniline
InChI formel InChI=1S/C12H9Cl2N/c13-10-7-4-8-11(14)12(10)15-9-5-2-1-3-6-9/h1-8,15H
Lösningstyp Snyggt
LEDER Clc1cccc(Cl)c1Nc2ccccc2
IUPAC-namn 2,6-diklor-N-fenylanilin
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 238.11
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 237,0112 g/mol