Läs mer
2,6-diklorformanilid, TRC
Produktkod. 30387798
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30387798 10 g
30370656 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30387798 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD43440010G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10113-35-6
Molekylformel C7H5Cl2NO
Molekylvikt (g/mol) 190.03
Synonym 2,6-Dichloro-N-formylaniline, 2,6-Dichloroformanilide, 2,6-Dichlorophenylformamide, 2',6'-Dichloroformanilide, N-(2,6-Dichlorophenyl)formamide
LEDER Clc1cccc(Cl)c1NC=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Dichloroformanilide
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C7H5Cl2NO/c8-5-2-1-3-6(9)7(5)10-4-11/h1-4H,(H,10,11)
Formel vikt 188.9748