Läs mer
2,6-Dichlorohexanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,6-Dichlorohexanoic Acid |
| CAS | 5077-75-8 |
| Molekylformel | C6H10Cl2O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10Cl2O2/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10/h5H,1-4H2,(H,9,10) |
| LEDER | OC(=O)C(Cl)CCCCCl |
| IUPAC-namn | 2,6-dichlorohexanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 185.05 |
| Formel vikt | 184.0058 |