Läs mer
2,6-diklorindofenol natriumsaltdihydrat, TRC
Produktkod. 17943415
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
17943415 1 g
1 options
Produktkod. 17943415 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4359081G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Dichloroindophenol Sodium Salt Dihydrate
CAS 1082681-24-0
Molekylformel C12H6Cl2NNaO2 . 2[H2O]
Kvantitet 1 g
Synonym [p-[(3,5-Dichloro-4-oxo-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)amino]phenoxy]- (7CI), 2,6-
InChI formel InChI=1S/C12H7Cl2NO2.Na.H2O/c13-10-5-8(6-11(14)12(10)17)15-7-1-3-9(16)4-2-7;;/h1-6,16H;;1H2
LEDER [Na].O=C1C(Cl)=CC(=NC2=CC=C(O)C=C2)C=C1Cl.O
IUPAC-namn 2,6-diklor-4-((4-hydroxyfenyl)imino)cyklohexa-2,5-dien-1-one, natriumsalthydrat
Molekylvikt (g/mol) 326.12
Formel vikt 324.99