Läs mer
2,6-diklorindofenol, natriumsalthydrat, 90+%
Produktkod. 13505050 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
13505050 25 g Glasflaska 25g
13565020 5 g Glasflaska 5g
13515050 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 13505050 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 450700250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1266615-56-8 | C12H6Cl2NNaO2 | 290,07 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1266615-56-8
Molekylformel C12H6Cl2NNaO2
Molekylvikt (g/mol) 290.07
MDL-nummer MFCD00150014
InChI-nyckel CVSUAFOWIXUYQA-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2,6-dichloroindophenol sodium salt dihydrate, 2,6-dichloro-4-4-hydroxyphenyl azamethylene cyclohexa-2,5-dien-1-one, oxamet hane, oxamethane, sodium salt, c12h6cl2no2.na.2h2o, 2,6-dichlorophenol-indophenol sodium salt dihydrate, sodium 4-3,5-dichloro-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene amino phenolate dihydrate, sodium 4-3,5-dichloro-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene amino benzenolate dihydrate
PubChem CID 23696612
IUPAC-namn natrium;4-[(3,5-diklor-4-oxocyklohexa-2,5-dien-1-yliden)amino]fenolat;dihydrat
LEDER [Na+].[O-]C1=CC=C(C=C1)N=C1C=C(Cl)C(=O)C(Cl)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 6-Dichloroindophenol, sodium salt hydrate
Analysprocentintervall 90+%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: fritt lösliga i alkohol
Formel vikt 290.07
Procent renhet 90+%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.