Läs mer
2,6-diklorindofenol, natriumsalthydrat, 95 %
Produktkod. 10636932 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
10g
1g
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10636932 10 g Glasflaska 10g
10051830 1 g Glasflaska 1g
10746161 25 g Glasflaska 25g
11985591 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10636932 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 152870100
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1266615-56-8 | C12H6Cl2NNaO2 | 290,07 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1266615-56-8
Molekylformel C12H6Cl2NNaO2
Molekylvikt (g/mol) 290.07
MDL-nummer MFCD00150014
InChI-nyckel CVSUAFOWIXUYQA-UHFFFAOYSA-M
Synonym Tillman's reagent hydrate
PubChem CID 23696612
LEDER [Na+].[O-]C1=CC=C(C=C1)N=C1C=C(Cl)C(=O)C(Cl)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 6-Dichloroindophenol, sodium salt hydrate
Analysprocentintervall 98+%
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: fritt lösliga i alkohol
Infrarött spektrum Autentisk
IUPAC-namn natrium 4-[(3,5-diklor-4-oxocyklohexa-2,5-dien-1-yliden)amino]bensen-1-olat
Formel vikt 290.07
Förlust vid torkning 14 % max. (1 g, 120 °C)
Procent renhet ≥98%
Förpackning Glasflaska
Lämplighet För bestämning av askorbinsyra: Klarar testet
Färg Mörkgrön
Kvantitet 10 g
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.