Läs mer
2,6-diklorindofenolnatriumsalt, MP Biomedicals™
Produktkod. 11496512 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11496512 1 g 1g
11406522 10 g 10g
11416522 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11496512 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215011801
Kemiska identifierare
CAS 620-45-1
Molekylformel C12H6Cl2NNaO2
Molekylvikt (g/mol) 290.07
MDL-nummer MFCD00150014
InChI-nyckel FHLDWQLHDYCXKI-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2,6-dichloroindophenol sodium salt, 2,6-dichlorophenolindophenol sodium salt, tillman's reagent, tillman's reagenz, dichlorphenol-indophenolnatrium, 2,6-dichloroindophenol sodium, unii-kad7q8xo1y, sodium 2,6-dichloroindophenol, sodium 2,6-dichloroindophenolate, 2,6-dichloroindophenol, sodium salt
PubChem CID 23697355
ChEBI CHEBI:948
IUPAC-namn natrium-2,6-diklor-4-[(4-oxocyklohexa-2,5-dien-1-yliden)amino]bensen-1-olat
LEDER [Na+].[O-]C1=C(Cl)C=C(C=C1Cl)N=C1C=CC(=O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 6-Dichloroindophenol sodium salt
Färg Blå-grön
Kvantitet 1 g
Formel vikt 290.08
Fysisk form Kristallint pulver