Läs mer
2,6-diklornikotinsyra, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11314386
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11314386 1 g 1g
11324386 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11314386 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L20002.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 38496-18-3 | C6H3Cl2NO2 | 191.995 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 38496-18-3
Molekylformel C6H3Cl2NO2
Molekylvikt (g/mol) 191.995
MDL-nummer MFCD00075583
InChI-nyckel AJPKQSSFYHPYMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichloronicotinic acid, 2,6-dichloro-nicotinic acid, 2,6-dichloro-3-pyridinecarboxylic acid, dichloronicotinic acid, 2,6-dichloronicotininc acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2,6-dichloro, 2,6-dichloronicotinincacid, pubchem1225, 2,6-dichlornicotinsaure, acmc-209j0g
PubChem CID 854047
IUPAC-namn 2,6-diklorpyridin-3-karboxylsyra
LEDER C1=CC(=NC(=C1C(=O)O)Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Dichloronicotinic acid
Smältpunkt 146°C to 151°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 136114
Formel vikt 192
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.