Läs mer
2,6-diklorfenol, 99 %
Produktkod. 11457037
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11457037 500 g 500g
11437037 25 g 25g
11447037 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11457037 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14411.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-09-2026
CAS: 87-65-0 | C6H4Cl2O | 163,00 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 87-65-0
Molekylformel C6H4Cl2O
Molekylvikt (g/mol) 163.00
MDL-nummer MFCD00002176
InChI-nyckel HOLHYSJJBXSLMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 2,6-dichloro, 2,6-dichlorfenol, 2,6-dichlorphenol, rcra waste number u082, 2,6-dichloro-phenol, 2,6-dichlorfenol czech, unii-q7e9k52w7e, 2,6 dichlorophenol, ccris 2511, 2,6-dcp
PubChem CID 6899
ChEBI CHEBI:28457
IUPAC-namn 2,6-diklorfenol
LEDER OC1=C(Cl)C=CC=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Dichlorophenol
Smältpunkt 65 °C till 68 °C
Kokpunkt 218 °C till 220 °C
Odör Fenolliknande
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN2020
Beilstein 1447806
Merck Index 14,3073
Formel vikt 163
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.