Läs mer
2,6-diklorfenol, 99 %
Produktkod. 10040880 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10040880 25 g Glasflaska 25g
10192470 100 g Glasflaska 100g
10539240 1 kg Glasflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10040880 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 113590250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 87-65-0 | C6H4Cl2O | 163,00 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 87-65-0
Molekylformel C6H4Cl2O
Molekylvikt (g/mol) 163.00
MDL-nummer MFCD00002176
InChI-nyckel HOLHYSJJBXSLMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 2,6-dichloro, 2,6-dichlorfenol, 2,6-dichlorphenol, rcra waste number u082, 2,6-dichloro-phenol, 2,6-dichlorfenol czech, unii-q7e9k52w7e, 2,6 dichlorophenol, ccris 2511, 2,6-dcp
PubChem CID 6899
ChEBI CHEBI:28457
IUPAC-namn 2,6-diklorfenol
LEDER OC1=C(Cl)C=CC=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 6-Dichlorophenol
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 65.0°C to 68.0°C
Färg Vitt till gult
Kokpunkt 218.0°C to 220.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel Cl2C6H3OH
Kvantitet 25 g
Beilstein 06, 190
Merck Index 15, 3083
Löslighetsinformation Solubility in water: 1.9g/L (25°C). Other solubilities: soluble in petroleum ether,benzene,diethyl ether,and ethanol
Formel vikt 163
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,6-Dichlorophenol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.