Läs mer
2,6-diklorfenol, Mikromol™
Produktkod. 17923666
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17923666 100 mg
1 options
Produktkod. 17923666 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3572.040100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
2,6-diklorfenol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Dichlorophenol
CAS 87-65-0
Analyt- eller komponentnamn 2,6-Dichlorophenol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C6 H4 Cl2 O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 2,6-Dichlorophenol, NSC 60647, Phloroglucinol Impurity I
InChI formel InChI=1S/C6H4Cl2O/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,9H
LEDER Oc1c(Cl)cccc1Cl
IUPAC-namn 2,6-diklorfenol
Molekylvikt (g/mol) 163
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 161,9639 g/mol