Läs mer
2,6-diklorfenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,6-Dichlorophenol |
| CAS | 87-65-0 |
| Molekylformel | C6 H4 Cl2 O |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 2,6-Dichlorophenol, NSC 60647 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4Cl2O/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,9H |
| LEDER | Oc1c(Cl)cccc1Cl |
| IUPAC-namn | 2,6-diklorfenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 163 |
| Formel vikt | 161.9639 |