Läs mer
2,6-Dichlorophenolindophenol Sodium Salt Hydrate, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15613910 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15613910 5 g Glass Bottle 5g
15603910 25 g Glass Bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15613910 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 331255G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Redox indicator
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 620-45-1
Molekylformel C12H6Cl2NNaO2
Molekylvikt (g/mol) 290.07
MDL-nummer MFCD00150014
InChI-nyckel FHLDWQLHDYCXKI-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23697355
ChEBI CHEBI:948
LEDER [Na+].[O-]C1=C(Cl)C=C(C=C1Cl)N=C1C=CC(=O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Dichlorophenolindophenol Sodium Salt Hydrate
Smältpunkt >300°C
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3641229
IUPAC-namn sodium;4-[(3,5-dichloro-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)amino]phenolate
Formel vikt 290.08g/mol (anhydrous basis)
Förlust vid torkning ≤14% (120°C)
Odör Odourless
Förpackning Glass Bottle
Färg Green
Kvantitet 5 g
Fysisk form Powder