Läs mer
2,6-diklorfenolindofol (teknisk klass), TRC
Produktkod. 30366845
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30366845 100 mg
30350309 500 mg
30351090 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30366845 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC177310100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 956-48-9
Molekylformel C12H7Cl2NO2
Molekylvikt (g/mol) 268.1
Synonym 2,5-Cyclohexadien-1-one, 2,6-dichloro-4-[(4-hydroxyphenyl)imino]-, ndophenol, 2,6-dichloro- (8CI), 2,6-Dichloro-4-[(4-hydroxyphenyl)imino]-2,5-cyclohexadien-1-one, 2,6-Dichloroindophenol, DCIP, DCPIP, DPIP, Dichloroindophenol, Dichlorophenolindophenol, Dichlorophenylindophenol, Indochlorophenol, Tillmans Reagent, p-Hydroxyphenyl-2,6-dichloro-p-benzoquinoneimine
IUPAC-namn 2,6-diklor-4-(4-hydroxyfenyl)iminocyklohexa-2,5-dien-1-one
LEDER Oc1ccc(cc1)N=C2C=C(Cl)C(=O)C(=C2)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Dichlorophenolindophenol (Technical Grade)
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C12H7Cl2NO2/c13-10-5-8(6-11(14)12(10)17)15-7-1-3-9(16)4-2-7/h1-6,16H
Formel vikt 266.9854