Läs mer
2,6-Diklorofenylisocyanat, 98 %
Produktkod. 11348425
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11348425 5 g 5g
11338425 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11348425 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10421.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 39920-37-1 | C7H3Cl2NO | 188,007 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 39920-37-1
Molekylformel C7H3Cl2NO
Molekylvikt (g/mol) 188.007
MDL-nummer MFCD00002003
InChI-nyckel HMVKMAMIRAVXAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichlorophenyl isocyanate, benzene, 1,3-dichloro-2-isocyanato, 2,6-dichlorophenylisocyanate, isocyanic acid 2,6-dichlorophenyl ester, pubchem23916, acmc-1ailv, 2,6 dichlorophenylisocyanate, 2,6-dichlorobenzenisocyanate, 2,6dichlorophenyl isocyanate, 1,3-dichloro-2-isocyanato-benzene
PubChem CID 604537
IUPAC-namn 1,3-diklor-2-isocyanatbensen
LEDER C1=CC(=C(C(=C1)Cl)N=C=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Dichlorophenyl isocyanate
Smältpunkt 42 °C till 46 °C
Kokpunkt 101 °C (5 mmHg)
Flampunkt 76 °C (168 °F)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2250
Beilstein 608323
Känslighet Känslig för fukt
Formel vikt 188.01
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.