Läs mer
(2,6-Dichlorofenyl) metanamin, TRC
Produktkod. 30377081
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30377081 2.5 g 2.5g
30372392 1 g -
30376068 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30377081 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4378402.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6575-27-5
Molekylformel C7H7Cl2N
Molekylvikt (g/mol) 176.04
Synonym 2,6-Dichlorobenzylamine, 2,6-Dichlorobenzenemethanamine
LEDER NCc1c(Cl)cccc1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2,6-Dichlorophenyl)methanamine
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C7H7Cl2N/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10/h1-3H,4,10H2
Formel vikt 174.9956