Läs mer
2,6-diklorfenyleddiksyra, 98 %
Produktkod. 11499287
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11499287 25 g 25g
11424060 5 g 5g
11409297 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11499287 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21354.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
CAS: 6575-24-2 | C8H6Cl2O2 | 205,034 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6575-24-2
Molekylformel C8H6Cl2O2
Molekylvikt (g/mol) 205.034
MDL-nummer MFCD00004320
InChI-nyckel SFAILOOQFZNOAU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichlorophenylacetic acid, 2-2,6-dichlorophenyl acetic acid, 2,6-dichlorophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2,6-dichloro, 2,6-dichloro benzeneacetic acid, 2,6-dichlorophenylaceticacid, unii-k8g025cx8w, 2,6-dichlorobenzeneaceticacid, 2cl
PubChem CID 81058
IUPAC-namn 2-(2,6-diklorfenyl)ättiksyra
LEDER C1=CC(=C(C(=C1)Cl)CC(=O)O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Dichlorophenylacetic acid
Smältpunkt 158 °C till 161 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 1952744
Formel vikt 205.04
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,6-Dichlorophenylacetic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,6-Dichlorophenylacetic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.