Läs mer
2,6-Dichlorophenylacetic Acid, TRC
Produktkod. 30005264
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30005264 100 g
30007507 25 g
30005988 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30005264 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD436305100G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6575-24-2
Molekylformel C8H6Cl2O2
Molekylvikt (g/mol) 205.04
Synonym 2,6-Dichlorobenzeneacetic Acid, 2-(2,6-Dichlorophenyl)Acetic Acid
LEDER OC(=O)Cc1c(Cl)cccc1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Dichlorophenylacetic Acid
Kvantitet 100 g
InChI formel InChI=1S/C8H6Cl2O2/c9-6-2-1-3-7(10)5(6)4-8(11)12/h1-3H,4H2,(H,11,12)
Formel vikt 203.9745