Läs mer
2,6-Dichlorophenylacetonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10133110 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10133110 25 g 25g
1 options
Produktkod. 10133110 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 155080250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 6-Dichlorophenylacetonitrile
Namnnotering 97%
CAS 3215-64-3
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 74.0°C to 77.0°C
Färg White to Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C8H5Cl2N
Linjär formel Cl2C6H3CH2CN
MDL-nummer MFCD00001901
Kvantitet 25 g
Synonym 2,6-dichlorophenylacetonitrile, 2,6-dichlorobenzyl cyanide, 2-2,6-dichlorophenyl acetonitrile, 2,6-dichlorophenyl acetonitrile, 2,6-dichlorobenzeneacetonitrile, benzeneacetonitrile, 2,6-dichloro, acetonitrile, 2,6-dichlorophenyl, 2,6-dichloro-phenyl-acetonitrile, 2-2,6-dichlorophenyl ethanenitrile
InChI-nyckel AOEJUUCUKRUCEF-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=C(C(=C1)Cl)CC#N)Cl
IUPAC-namn 2-(2,6-dichlorophenyl)acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 186.04
PubChem CID 76678
Formel vikt 186.04
Procent renhet 97%
Fysisk form Crystalline Powder