Läs mer
2,6-Dichlorophenylacetonitril, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,6-Dichlorophenylacetonitrile |
| CAS | 3215-64-3 |
| Molekylformel | C8H5Cl2N |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5Cl2N/c9-7-2-1-3-8(10)6(7)4-5-11/h1-3H,4H2 |
| LEDER | ClC1=CC=CC(Cl)=C1CC#N |
| IUPAC-namn | 2-(2,6-diklorfenyl)acetonitril |
| Molekylvikt (g/mol) | 186.04 |
| Formel vikt | 184.98 |