Läs mer
2,6-diklorfenylboronsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10127982
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10127982 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
1 options
Produktkod. 10127982 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer AC35911CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-01-2027
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 73852-17-2
Molekylformel C6H5BCl2O2
Molekylvikt (g/mol) 190.81
MDL-nummer MFCD00064869
InChI-nyckel CXDPUSMFYPQXCV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichlorobenzeneboronic acid, 2,6-dichlorophenyl boronic acid, 2,6-dichlorophenylboronicacid, 2,6-dichlorophenyl boranediol, boronic acid, 2,6-dichlorophenyl, pubchem7938, acmc-1bc3m, ksc489k8l, 2,6-dichloro-phenylboronic acid
PubChem CID 2734332
IUPAC-namn (2,6-diklorfenyl)borsyra
LEDER OB(O)C1=C(Cl)C=CC=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 6-Dichlorophenylboronic acid
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 190.82
Procent renhet ≥97.5%
Fysisk form Pulver