Läs mer
2,6-diklorfenylhydrazinhydroklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10411854
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10411854 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10503754 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10113164 25 g Bärnstensfärgad glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10411854 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB08663DA
Kemiska identifierare
CAS 50709-36-9
Molekylformel C6H7Cl3N2
Molekylvikt (g/mol) 213.486
InChI-nyckel CQNIYLLTIOPFCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichlorophenylhydrazine hydrochloride, 2,6-dichlorophenyl hydrazine hydrochloride, 1-2,6-dichlorophenyl hydrazine hydrochloride, 2,6-dichlorophenyl hydrazine monohydrochloride, hydrazine, 2,6-dichlorophenyl-, monohydrochloride, 2,6-dichlorophenylhydrazinehydrochloride, acmc-209kpe, ksc491e8j, 2,6-dichlorophenylhydrazine, chloride, 2,6-dichlorophenylhydrazine hcl
PubChem CID 2723909
IUPAC-namn (2,6-diklorfenyl)hydrazin;hydroklorid
LEDER C1=CC(=C(C(=C1)Cl)NN)Cl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(2, 6-Dichlorophenyl)hydrazine hydrochloride
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel Cl2C6H3NHNH2·HCl
Kvantitet 1 g
Formel vikt 213.49
Procent renhet 97%