Läs mer
(2,6-diklorfenyltio) ättiksyra, 99 %
Produktkod. 11429420
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11429420 5 g 5g
11419420 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11429420 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H50282.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 21248-45-3 | C8H5Cl2O2S | 236,09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 21248-45-3
Molekylformel C8H5Cl2O2S
Molekylvikt (g/mol) 236.09
MDL-nummer MFCD00052108
InChI-nyckel URNRRSJGOOTQBO-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2,6-dichlorophenylthio acetic acid, 2-2,6-dichlorophenyl thio acetic acid, 2,6-dichlorophenyl thio acetic acid, 2,6-dichlorophenyl sulfanyl acetic acid, 2-2,6-dichlorophenyl sulfanylacetic acid, acmc-1cg2g, 2,6-dichlorothiophenoxyacetic acid, 2-2,6-dichlorophenylthio acetic acid, 2-2,6-dichlorophenyl sulfanyl acetic acid
PubChem CID 1810591
IUPAC-namn 2-(2,6-diklorfenyl)sulfanylättiksyra
LEDER [O-]C(=O)CSC1=C(Cl)C=CC=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2,6-Dichlorophenylthio)acetic acid
Kvantitet 5 g
Formel vikt 237.11
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.