Läs mer
2,6-Dichlorophenylthiourea, TRC
Produktkod. 30384819
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30384819 5 g
30380483 10 g
30370553 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30384819 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD6504605G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6590-91-6
Molekylformel C7 H6 Cl2 N2 S
Molekylvikt (g/mol) 221.11
Synonym 1-(2,6-Dichlorophenyl)thiourea
IUPAC-namn (2,6-diklorofenyl) Thiourea
LEDER NC(=S)Nc1c(Cl)cccc1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(2,6-Dichlorophenyl)thiourea
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C7H6Cl2N2S/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)11-7(10)12/h1-3H,(H3,10,11,12)
Formel vikt 219.9629
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.