Läs mer
2,6-dikloropurin, 97 %
Produktkod. 11459197
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11459197 1 g 1g
11414060 250 mg 250mg
11469197 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11459197 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21289.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-08-2026
CAS: 5451-40-1 | C5H2Cl2N4 | 189,00 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5451-40-1
Molekylformel C5H2Cl2N4
Molekylvikt (g/mol) 189.00
MDL-nummer MFCD00077725
InChI-nyckel RMFWVOLULURGJI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichloropurine, 2,6-dichloro-9h-purine, 2,6-dichloro-1h-purine, 9h-purine, 2,6-dichloro, 2,6-dichloro purine, 2,6 dichloropurine, 2,6-dichioropurine, purine,6-dichloro, zlchem 226, 2,6-dichloro-purine
PubChem CID 5324412
IUPAC-namn 2,6-diklor-7H-purin
LEDER ClC1=NC(Cl)=C2NC=NC2=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Dichloropurine
Smältpunkt ∼184°C to 186°C (decomposition)
Kvantitet 1 g
Beilstein 9354
Formel vikt 189.01
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.