Läs mer
2,6-dikloropurin, Mikromol™
Produktkod. 30049146
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30049146 25 mg
1 options
Produktkod. 30049146 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0061.100025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
2,6-dikloropurin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Dichloropurine
CAS 5451-40-1
Analyt- eller komponentnamn 2,6-Dichloropurine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C5 H2 Cl2 N4
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 2,6-Dichloropurine
InChI formel InChI=1S/C5H2Cl2N4/c6-3-2-4(9-1-8-2)11-5(7)10-3/h1H,(H,8,9,10,11)
LEDER Clc1nc(Cl)c2nc[nH]c2n1
IUPAC-namn 2,6-diklor-9H-purin
Molekylvikt (g/mol) 189
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 187,9657 g/mol