Läs mer
2,6-dikloropurin, TRC
Produktkod. 30387962
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30387962 500 mg
1 options
Produktkod. 30387962 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD435760500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Dichloropurine
CAS 5451-40-1
Molekylformel C5 H2 Cl2 N4
Kvantitet 500 mg
Synonym 2,6-Dichloropurine
InChI formel InChI=1S/C5H2Cl2N4/c6-3-2-4(9-1-8-2)11-5(7)10-3/h1H,(H,8,9,10,11)
LEDER Clc1nc(Cl)c2nc[nH]c2n1
IUPAC-namn 2,6-diklor-9H-purin
Molekylvikt (g/mol) 189
Formel vikt 187.9657