Läs mer
2,6-dikloropyrazin, TRC
Produktkod. 30377916
Change view
Kvantitet:
250 g
Produktkod. Kvantitet
30377916 250 g
1 options
Produktkod. 30377916 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD435825250G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Dichloropyrazine
CAS 4774-14-5
Molekylformel C4 H2 Cl2 N2
Kvantitet 250 g
InChI formel InChI=1S/C4H2Cl2N2/c5-3-1-7-2-4(6)8-3/h1-2H
LEDER Clc1cncc(Cl)n1
IUPAC-namn 2,6-dikloropyrazin
Molekylvikt (g/mol) 148.98
Formel vikt 147.9595