Läs mer
2,6-dikloropyrazin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,6-Dichloropyrazine |
| CAS | 4774-14-5 |
| Molekylformel | C4 H2 Cl2 N2 |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H2Cl2N2/c5-3-1-7-2-4(6)8-3/h1-2H |
| LEDER | Clc1cncc(Cl)n1 |
| IUPAC-namn | 2,6-dikloropyrazin |
| Molekylvikt (g/mol) | 148.98 |
| Formel vikt | 147.9595 |