Läs mer
2,6-diklorpyridin-3-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10683223
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10683223 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10673223 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10683223 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RF05052EA
Kemiska identifierare
CAS 62476-56-6
Molekylformel C5H4Cl2N2
Molekylvikt (g/mol) 163.00
MDL-nummer MFCD00023417
InChI-nyckel MJVZSRZTBDMYLX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-2,6-dichloropyridine, 2,6-dichloro-3-aminopyridine, 2,6-dichloro-3-pyridylamine, 3-pyridinamine, 2,6-dichloro, 2,6-dichloro-3-pyridinamine, 2,6-dichloropyridin-3-ylamine, 2,6-dichloro-pyridin-3-ylamine, 2,6-dichlorpyridin-3-amin, pubchem10384, ksc495k2f
PubChem CID 112846
IUPAC-namn 2,6-diklorpyridin-3-amin
LEDER NC1=CC=C(Cl)N=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 6-Dichloropyridin-3-amine
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 163.01
Procent renhet 97%