Läs mer
2,6-diklorpyridin-4-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10754203
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10754203 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10754203 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RF04500DA
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 6-Dichloropyridin-4-amine
CAS 2587-02-2, 2588-04-7
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C5H5Cl2N2
Kvantitet 1 g
Synonym 4-amino-2,6-dichloropyridine, 2,6-dichloro-4-aminopyridine, 2,6-dichloro-pyridin-4-ylamine, 4-pyridinamine, 2,6-dichloro, 2,6-dichloro-4-pyridylamine, 2,6-dichloropyridin-4-ylamine, 2,6-dichloro-4-amino pyridine, 2,6-dichloro-4-pyridinamine, pubchem5530, acmc-1cot2
InChI-nyckel WAEZOSSWRXDWAX-UHFFFAOYSA-O
LEDER C1=C(C=C(N=C1Cl)Cl)N
IUPAC-namn 2,6-diklorpyridin-4-amin
Molekylvikt (g/mol) 164.01
PubChem CID 137652
Formel vikt 163.01
Procent renhet 97%